Ácido tetrafluorobórico min 48% en solución acuosa
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3728-2.5KG PC3728-500G
APOSPC3728-2.5KGEA 0 EUR
APOSPC3728-2.5KG APOSPC3728-500G
Ácido tetrafluorobórico min 48% en solución acuosa
Ácido tetrafluorobórico
Formula: HBF₄
Pto. Ebullición: 130 °C
Densidad: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011345
Núm. CAS: 16872-11-0
UN: 1775
ADR: 8,II