3-Fluoropirocatecol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Fluorocatechol, 3-Fluorobenzene-1,2-diol, 3-Fluoro-1,2-dihydroxybenzene
PC3728D-1G PC3728D-25G PC3728D-5G
APOSPC3728D-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3728D-1G APOSPC3728D-25G APOSPC3728D-5G
3-Fluoropirocatecol 99%
3-Fluoropirocatecol
Formula: C₆H₅FO₂
Pto. de fusión: 71…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042582
Núm. CAS: 363-52-0
UN: 3261
ADR: 8,II