Ácido 2-fluorocinámico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC3730-25G
PC3730-5G
APOSPC3730-25GEA
147
EUR
APOSPC3730-25G
APOSPC3730-5G
Ácido 2-fluorocinámico 98%
Ácido 2-fluorocinámico
Formula:
C₉H₇FO₂ Pto. de fusión: 178…182 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004370 Núm. CAS: 451-69-4 EINECS: 207-195-3 |