Ácido 4-fluorocinámico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2E)-3-(4-fluorophenyl)prop-2-enoic acid, p-Fluorocinnamic acid, 3-4-fluorophenyl acrylic acid, trans-4-Fluorocinnamic acid
PC3732-100G PC3732-250G PC3732-1KG PC3732-500G
APOSPC3732-100GEA 33.5 EUR
APOSPC3732-100G APOSPC3732-250G APOSPC3732-1KG APOSPC3732-500G
Ácido 4-fluorocinámico 99%
Ácido 4-fluorocinámico
Formula: C₉H₇FO₂
MW: 166,15 g/mol
Pto. de fusión: 208…210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004395
Núm. CAS: 459-32-5
EINECS: 207-288-9