2-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
PC3733-1G PC3733-250MG
APOSPC3733-1GEA 0 EUR
APOSPC3733-1G APOSPC3733-250MG
2-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
2-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formula: C₇H₄F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234912
Núm. CAS: 116308-35-1