5-Fluorocitosina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-FC, Flucitosina
PC3735-100G PC3735-25G PC3735-250G
APOSPC3735-100GEA 34.8 EUR
APOSPC3735-100G APOSPC3735-25G APOSPC3735-250G
5-Fluorocitosina 98%
5-Fluorocitosina
Formula: C₄H₄FN₃O
MW: 129.09 g/mol
Pto. Ebullición: 298
Pto. de fusión: 298…300 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006035
Núm. CAS: 2022-85-7
EINECS: 217-968-7
Índice Merck: 13,04151