Allyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC3736-25G PC3736-5G
APOSPC3736-25GEA 205 EUR
APOSPC3736-25G APOSPC3736-5G
Allyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 97%
Allyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether
Formula: C₇H₇F₇O
Pto. Ebullición: 105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862010
Núm. CAS: 648-42-0