5-Fluoro-2'-deoxyuridina (Floxuridina) 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Fluoro-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Fluoro-2'-deoxyuridine, Floxuridine
PC3740-1G PC3740-25G PC3740-5G
APOSPC3740-1GEA 33.5 EUR
APOSPC3740-1G APOSPC3740-25G APOSPC3740-5G
5-Fluoro-2'-deoxyuridina (Floxuridina) 99%
5-Fluoro-2'-deoxyuridina (Floxuridina)
Formula: C₉H₁₁FN₂O₅
MW: 246.19 g/mol
Pto. de fusión: 148…151 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006530
Núm. CAS: 50-91-9
EINECS: 200-072-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III