2-Fluoro-4-nitroanilina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3744-100G PC3744-25G PC3744-5G
APOSPC3744-100GEA 62.8 EUR
APOSPC3744-100G APOSPC3744-25G APOSPC3744-5G
2-Fluoro-4-nitroanilina
2-Fluoro-4-nitroanilina
Formula: C₆H₅FN₂O₂
Pto. de fusión: 122…130 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00034560
Núm. CAS: 369-35-7