5-Fluorodihydro-6-hydroxy-2,4(1H,3H)pyrimidinedione monohydrate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3745-5G PC3745-1G PC3745-25G
APOSPC3745-5GEA 116 EUR
APOSPC3745-5G APOSPC3745-1G APOSPC3745-25G
5-Fluorodihydro-6-hydroxy-2,4(1H,3H)pyrimidinedione monohydrate 98%
5-Fluorodihydro-6-hydroxy-2,4(1H,3H)pyrimidinedione monohydrate
Formula: C₄H₇FN₂O₄
Pto. de fusión: >130 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150905
Núm. CAS: 37103-91-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III