2-Fluoroethyl methacrylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC3751J-1G
PC3751J-250MG
APOSPC3751J-1GEA
139
EUR
APOSPC3751J-1G
APOSPC3751J-250MG
2-Fluoroethyl methacrylate 97%
2-Fluoroethyl methacrylate
Formula:
C₆H₉FO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042288 Núm. CAS: 686-54-4 |