Cloruro de 2,5-difluorobencenosulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,5-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC3754-100G PC3754-25G PC3754-5G
APOSPC3754-100GEA 78.3 EUR
APOSPC3754-100G APOSPC3754-25G APOSPC3754-5G
Cloruro de 2,5-difluorobencenosulfonilo 98%
Cloruro de 2,5-difluorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃ClF₂O₂S
MW: 212.6 g/mol
Pto. Ebullición: 221 °C
Densidad: 1.58 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060682
Núm. CAS: 26120-86-5
UN: 3265
ADR: 8 II