4'-Fluoro-2'-hidroxiacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-2-hydroxyacetophenone
PC3755P-100G PC3755P-25G
APOSPC3755P-100GEA 296 EUR
APOSPC3755P-100G APOSPC3755P-25G
4'-Fluoro-2'-hidroxiacetofenona 98%
4'-Fluoro-2'-hidroxiacetofenona
Formula: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Pto. Ebullición: 65 °C/2mmHg
Pto. de fusión: 32…35 °C
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143203
Núm. CAS: 1481-27-2