5'-Fluoro-2'-hidroxiacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC3756-100G
PC3756-25G
PC3756-5G
APOSPC3756-100GEA
94.4
EUR
APOSPC3756-100G
APOSPC3756-25G
APOSPC3756-5G
5'-Fluoro-2'-hidroxiacetofenona 98%
5'-Fluoro-2'-hidroxiacetofenona
Formula:
C₈H₇FO₂ Pto. Ebullición: 65…66 °C/8mmHg Pto. de fusión: 56…58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011668 Núm. CAS: 394-32-1 EINECS: 206-893-5 |