3-Fluorosalicylaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC3756A-25G PC3756A-5G PC3756A-100G
APOSPC3756A-25GEA 125 EUR
APOSPC3756A-25G APOSPC3756A-5G APOSPC3756A-100G
3-Fluorosalicylaldehyde 95%
3-Fluorosalicylaldehyde
Formula: C₇H₅FO₂
MW: 140,12 g/mol
Pto. Ebullición: 80…85 °C/7mmHg
Pto. de fusión: 67…71 °C
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003319
Núm. CAS: 394-50-3