Ácido 6-fluorosalicílico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido 6-fluoro-2-hidroxibenzoico
PC3756B-1G PC3756B-25G PC3756B-5G
APOSPC3756B-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3756B-1G APOSPC3756B-25G APOSPC3756B-5G
Ácido 6-fluorosalicílico 97%
Ácido 6-fluorosalicílico
Formula: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
Pto. de fusión: 159…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052179
Núm. CAS: 67531-86-6