Ácido 5-fluorosalicílico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 5-fluoro-2-hidroxibenzoico
PC3756F-25G PC3756F-5G PC3756F-100G
APOSPC3756F-25GEA 60.9 EUR
APOSPC3756F-25G APOSPC3756F-5G APOSPC3756F-100G
Ácido 5-fluorosalicílico 97%
Ácido 5-fluorosalicílico
Formula: C₇H₅FO₃
MW: 156.11 g/mol
Pto. Ebullición: 295
Pto. de fusión: 177…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002456
Núm. CAS: 345-16-4
EINECS: 206-455-3