5-Fluoro-4-hydroxyquinazoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3756U-1G PC3756U-25G PC3756U-5G
APOSPC3756U-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3756U-1G APOSPC3756U-25G APOSPC3756U-5G
5-Fluoro-4-hydroxyquinazoline 97%
5-Fluoroquinazolin-4(1H)-one
Formula: C₈H₅FN₂O
Pto. de fusión: 238…242 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20542997
Núm. CAS: 436-72-6