5-Fluoro-1-indanona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
PC3757-100G PC3757-25G
APOSPC3757-100GEA 266 EUR
APOSPC3757-100G APOSPC3757-25G
5-Fluoro-1-indanona
5-Fluoro-1-indanona
Formula: C₉H₇FO
MW: 150,15 g/mol
Pto. Ebullición: 92…93 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 37…40 °C
Densidad: 1,216 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041031
Núm. CAS: 700-84-5