5-Fluoroindol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-1H-indole
PC3758-5G PC3758-1G
APOSPC3758-5GEA 30.6 EUR
APOSPC3758-5G APOSPC3758-1G
5-Fluoroindol 98%
5-Fluoroindol
Formula: C₈H₆FN
MW: 135.14 g/mol
Pto. Ebullición: 85
Pto. de fusión: 45…48 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005671
Núm. CAS: 399-52-0
EINECS: 206-917-4