Ácido 5-fluoroindol-2-carboxilico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
PC3758E-1G PC3758E-25G PC3758E-5G
APOSPC3758E-1GEA 36.4 EUR
APOSPC3758E-1G APOSPC3758E-25G APOSPC3758E-5G
Ácido 5-fluoroindol-2-carboxilico 99%
Ácido 5-fluoroindol-2-carboxilico
Formula: C₉H₆FNO₂
MW: 179,15 g/mol
Pto. de fusión: 254…259 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005612
Núm. CAS: 399-76-8
EINECS: 206-919-5