6-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline
PC3759-1G PC3759-5G
APOSPC3759-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3759-1G APOSPC3759-5G
6-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 98%
6-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formula: C₁₀H₆F₃NO
MW: 213,16 g/mol
Pto. de fusión: 265…268 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209673
Núm. CAS: 49713-51-1