2-Fluoro-4-iodoanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3759E-100G PC3759E-250G PC3759E-25G
APOSPC3759E-100GEA 40.6 EUR
APOSPC3759E-100G APOSPC3759E-250G APOSPC3759E-25G
2-Fluoro-4-iodoanilina 98%
2-Fluoro-4-iodoanilina
Formula: C₆H₅FIN
Pto. de fusión: 55…57 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011738
Núm. CAS: 29632-74-4