1-Fluoro-2-iodobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Fluoroiodobenzene
PC3760-100G
PC3760-500G
PC3760-25G
APOSPC3760-100GEA
43.5
EUR
APOSPC3760-100G
APOSPC3760-500G
APOSPC3760-25G
1-Fluoro-2-iodobenceno 99%
1-Fluoro-2-iodobenceno
Formula:
C₆H₄FI Pto. Ebullición: 188…189 °C Pto. de fusión: –41 to –40 °C Densidad: 1,903 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001031 Núm. CAS: 348-52-7 EINECS: 206-477-3 UN: 3082 ADR: 9+EHS,III |