Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3761-1G PC3761-5G
APOSPC3761-1GEA 114 EUR
APOSPC3761-1G APOSPC3761-5G
Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate 98%
Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate
Formula: CHF₃O₃S
Pto. de fusión: >350 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321255
Núm. CAS: 161337-67-3