4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexane-1,2-diol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3763-1G PC3763-5G
APOSPC3763-1GEA 80.3 EUR
APOSPC3763-1G APOSPC3763-5G
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexane-1,2-diol 97%
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexane-1,2-diol
Formula: C₆H₇F₇O₂
Pto. Ebullición: 114 °C/22mmHg
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424477
Núm. CAS: 1992-91-2