4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC3768-1G
PC3768-5G
APOSPC3768-1GEA
72.5
EUR
APOSPC3768-1G
APOSPC3768-5G
4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol 98%
4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol
Formula:
C₇H₅F₂NO₂ MW: 173,12 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00792416 Núm. CAS: 106876-54-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |