1-Fluoro-3-iodobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoroiodobenzene
PC3770-100G PC3770-25G
APOSPC3770-100GEA 88.6 EUR
APOSPC3770-100G APOSPC3770-25G
1-Fluoro-3-iodobenceno 99%
1-Fluoro-3-iodobenceno
Formula: C₆H₄FI
MW: 222 g/mol
Pto. Ebullición: 77…78 °C/19mmHg
Pto. de fusión: -42
Densidad: 1.89 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001044
Núm. CAS: 1121-86-4