[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3773-1G PC3773-5G PC3773-25G
APOSPC3773-1GEA 0 EUR
APOSPC3773-1G APOSPC3773-5G APOSPC3773-25G
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine 96%
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine
Formula: C₇H₇F₃N₂·HCl
Pto. Ebullición: 62…64 °C/0,4mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01862649
Núm. CAS: 387350-39-2