3-Chloro-2-fluoroprop-1-ene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3775-5G PC3775-1G PC3775-250MG
APOSPC3775-5GEA 621 EUR
APOSPC3775-5G APOSPC3775-1G APOSPC3775-250MG
3-Chloro-2-fluoroprop-1-ene 95%
3-Chloro-2-fluoroprop-1-ene
Formula: C₃H₄ClF
Pto. Ebullición: 55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01696350
Núm. CAS: 6186-91-0
UN: 1993
ADR: 3,III