1-Fluoro-4-iodobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoroiodobenzene
PC3780-100G PC3780-500G PC3780-50G
APOSPC3780-100GEA 36.4 EUR
APOSPC3780-100G APOSPC3780-500G APOSPC3780-50G
1-Fluoro-4-iodobenceno 99%
1-Fluoro-4-iodobenceno
Tet. Lett., 33 7499 (1992): Using LDA regioselective metallation can be achieved ortho- to the fluorine atom.J.Med.Chem,40,717(1997):5-iodoanthranilic acid & deriv.
Formula: C₆H₄FI
MW: 222 g/mol
Pto. Ebullición: 182…184 °C
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1.925 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001052
Núm. CAS: 352-34-1
EINECS: 206-522-7