Ácido 2-fluoro-6-iodobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC3782-25G
PC3782-5G
PC3782-1G
APOSPC3782-25GEA
200
EUR
APOSPC3782-25G
APOSPC3782-5G
APOSPC3782-1G
Ácido 2-fluoro-6-iodobenzoico 98%
Ácido 2-fluoro-6-iodobenzoico
Formula:
C₇H₄FIO₂ Pto. de fusión: 118…126 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00042289 Núm. CAS: 111771-08-5 |