2-Fluoro-6-iodobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3784-100G PC3784-25G PC3784-500G PC3784-10G PC3784-1KG
APOSPC3784-100GEA 126 EUR
APOSPC3784-100G APOSPC3784-25G APOSPC3784-500G APOSPC3784-10G APOSPC3784-1KG
2-Fluoro-6-iodobenzonitrilo 98%
2-Fluoro-6-iodobenzonitrilo
Formula: C₇H₃FIN
Pto. de fusión: 48…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015478
Núm. CAS: 79544-29-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III