2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoruro
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3785E-25G PC3785E-5G
APOSPC3785E-25GEA 78.3 EUR
APOSPC3785E-25G APOSPC3785E-5G
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoruro
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoruro
Formula: C₇H₃F₄I
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236678
Núm. CAS: 59382-39-7