1,1-Dicloro-1,2,2-trifluoro-2-iodoetano 70%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,2-Dichloro-1-iodotrifluoroethane
PC3786-100G PC3786-25G
APOSPC3786-100GEA 256 EUR
APOSPC3786-100G APOSPC3786-25G
1,1-Dicloro-1,2,2-trifluoro-2-iodoetano 70%
1,1-Dicloro-1,2,2-trifluoro-2-iodoetano
Balance 1,2-dichloro-1-iodotrifluorooethane
Formula: C₂Cl₂F₃I
MW: 278.83 g/mol
Densidad: 2.2 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093303
Núm. CAS: 661-66-5