N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropanamide
PC3787-25G
APOSPC3787-25GEA 82.8 EUR
APOSPC3787-25G
N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 97%
N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide
Formula: C₇H₁₁F₄NO
MW: 201,17 g/mol
Pto. Ebullición: 58 °C/5mmHg
Densidad: 1,228 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069160
Núm. CAS: 392-63-2