Poly(vinylidene fluoride)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC37872-100G PC37872-25G PC37872-5G
APOSPC37872-100GEA 444 EUR
APOSPC37872-100G APOSPC37872-25G APOSPC37872-5G
Poly(vinylidene fluoride)
Poly(vinylidene fluoride)
Formula: (-CH₂CF₂-)n
Pto. de fusión: 155…165 °C
Densidad: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084470
Núm. CAS: 24937-79-9