1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3788-1G PC3788-5G
APOSPC3788-1GEA 0 EUR
APOSPC3788-1G APOSPC3788-5G
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenceno 98%
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenceno
Formula: C₆H₃FINO₂
Pto. Ebullición: 110 °C/4mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00153169
Núm. CAS: 364-77-2