Difluoroacetic anhydride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3791-25G PC3791-5G PC3791-100G
APOSPC3791-25GEA 58 EUR
APOSPC3791-25G APOSPC3791-5G APOSPC3791-100G
Difluoroacetic anhydride 97%
Difluoroacetic anhydride
Formula: C₄H₂F₄O₃
Pto. Ebullición: 125…127 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093315
Núm. CAS: 401-67-2
UN: 3265
ADR: 8,III