3-Fluoro-4-metoxibenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC3798-25G
PC3798-5G
PC3798-100G
APOSPC3798-25GEA
52.2
EUR
APOSPC3798-25G
APOSPC3798-5G
APOSPC3798-100G
3-Fluoro-4-metoxibenzonitrilo 98%
3-Fluoro-4-metoxibenzonitrilo
Formula:
C₈H₆FNO MW: 151.14 g/mol Pto. de fusión: 98…100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00215835 Núm. CAS: 331-62-4 UN: 3439 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...