Alcohol 3-fluoro-4-metoxibencilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3799-1G PC3799-5G
APOSPC3799-1GEA 33.5 EUR
APOSPC3799-1G APOSPC3799-5G
Alcohol 3-fluoro-4-metoxibencilico 98%
Alcohol 3-fluoro-4-metoxibencilico
Formula: C₈H₉FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070642
Núm. CAS: 96047-32-4