2-Fluoro-5-iodotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-4-iodo-2-methylbenzene, 2-Fluoro-5-iodo-1-methylbenzene
PC3800-25G PC3800-100G PC3800-500G
APOSPC3800-25GEA 21.9 EUR
APOSPC3800-25G APOSPC3800-100G APOSPC3800-500G
2-Fluoro-5-iodotolueno 99%
2-Fluoro-5-iodotolueno
Formula: C₇H₆FI
Pto. Ebullición: 86…87 °C/9mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013710
Núm. CAS: 452-68-6
EINECS: 207-206-1