3-Fluoro-4-metoxibencil bromuro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-methoxybenzene
PC3801-25G PC3801-5G PC3801-1G
APOSPC3801-25GEA 0 EUR
APOSPC3801-25G APOSPC3801-5G APOSPC3801-1G
3-Fluoro-4-metoxibencil bromuro 97%
3-Fluoro-4-metoxibencil bromuro
Formula: C₈H₈BrFO
MW: 219,05 g/mol
Pto. de fusión: 44…46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671768
Núm. CAS: 331-61-3
UN: 3261
ADR: 8,II