Ácido (3-fluoro-4-metoxifenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
PC3802-100G PC3802-25G PC3802-5G
APOSPC3802-100GEA 156 EUR
APOSPC3802-100G APOSPC3802-25G APOSPC3802-5G
Ácido (3-fluoro-4-metoxifenil)acético 98%
Ácido (3-fluoro-4-metoxifenil)acético
Formula: C₉H₉FO₃
MW: 184.17 g/mol
Pto. de fusión: 110…116 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060353
Núm. CAS: 452-14-2
EINECS: 610-231-4