3H-Heptafluoro-2,2,4,4-tetrahydroxypentane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC3806-1G PC3806-5G
APOSPC3806-1GEA 357 EUR
APOSPC3806-1G APOSPC3806-5G
3H-Heptafluoro-2,2,4,4-tetrahydroxypentane 97%
3H-Heptafluoro-2,2,4,4-tetrahydroxypentane
Formula: C₅H₅F₇O₄
Pto. de fusión: 113…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093308
Núm. CAS: 77953-71-0