1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl trifluoromethanesulphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Trifluoromethanesulphonic Acid 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl Ester, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl Triflate
PC3808-1G PC3808-5G
APOSPC3808-1GEA 53.8 EUR
APOSPC3808-1G APOSPC3808-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl trifluoromethanesulphonate 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₄HF₉O₃S
MW: 300,09 g/mol
Pto. Ebullición: 77…78 °C
Densidad: 1,67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093340
Núm. CAS: 156241-41-7
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II