Ácido 3-cloro-5-fluorobenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3809-100G PC3809-25G PC3809-5G
APOSPC3809-100GEA 458 EUR
APOSPC3809-100G APOSPC3809-25G APOSPC3809-5G
Ácido 3-cloro-5-fluorobenzoico 97%
Ácido 3-cloro-5-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄ClFO₂
MW: 174.56 g/mol
Pto. de fusión: 153…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00973904
Núm. CAS: 25026-64-6