4-Fluoro-2-iodotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-3-iodo-4-methylbenzene, 4-Fluoro-2-iodo-1-methylbenzene
PC3810-100G PC3810-25G
APOSPC3810-100GEA 115 EUR
APOSPC3810-100G APOSPC3810-25G
4-Fluoro-2-iodotolueno 98%
4-Fluoro-2-iodotolueno
Formula: C₇H₆FI
MW: 236,03 g/mol
Pto. Ebullición: 204…208 °C
Densidad: 1,81 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013709
Núm. CAS: 13194-67-7
EINECS: 236-153-7