4-Fluoro-3-iodotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3810A-10G PC3810A-1G PC3810A-5G
APOSPC3810A-10GEA 29 EUR
APOSPC3810A-10G APOSPC3810A-1G APOSPC3810A-5G
4-Fluoro-3-iodotolueno 97%
4-Fluoro-3-iodotolueno
Formula: C₇H₆FI
MW: 236,03 g/mol
Pto. Ebullición: 122…125 °C/30mmHg
Densidad: 1,833 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079759
Núm. CAS: 452-82-4
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III