2-Amino-4,6-difluorobenzotiazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,6-Difluorobenzotiazol-2-ilamina
PC3812-5G PC3812-100G PC3812-25G
APOSPC3812-5GEA 42.2 EUR
APOSPC3812-5G APOSPC3812-100G APOSPC3812-25G
2-Amino-4,6-difluorobenzotiazol
2-Amino-4,6-difluorobenzotiazol
Formula: C₇H₄F₂N₂S
MW: 186,18 g/mol
Pto. de fusión: 216…220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00276099
Núm. CAS: 119256-40-5